Learn More
Prestige Medical TST Indicator Strips
TST Indicator Strips 126°C. Box of 50 strips.
Marca:  Prestige Medical 219277
Código de producto. 14862041
  • 25.85€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • TST Indicator Strips 126°C Box of 50 Strips
Especificaciones
Especificaciones
Tira indicadora
126°C
No estéril
258.8°F
50 Pk.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Prestige Medical TST Indicator Strips > TST Indicator Strips; Quantity: 50 Pk.