Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de iluminación exterior para congelador TSX
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples.
413.06€ - 517.58€
Especificaciones
Material de la cabina Plástico
Color Transparente
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Longitud (métrico) exterior Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Longitud (métrico) exterior Precio Cantidad y disponibilidad  
17344650
Ver documentos
Thermo Scientific™
TSXLBLG
Para su uso con congeladores TSX600/700 920 mm
517.58€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17354650
Ver documentos
Thermo Scientific™
TSXLBSM
Para su uso con congeladores TSX400/500 500 mm
413.06€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Esta opción de iluminación exterior del congelador TSX proporciona indicaciones de alarma y alertas de seguridad de muestras para proteger sus muestras
Especificaciones
Especificaciones
Plástico
Transparente
Documentos
Product Certifications
Solo compatible con unidades TSX construidas después del 25 de mayo de 2021. Consulte la etiqueta en el lado izquierdo de la cabina TSX para conocer la fecha de fabricación.
Título del producto
Thermo Scientific™ Accesorios de iluminación exterior para congelador TSX