Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de - 30 °C de alto rendimiento con descongelación automática serie TSX
Los congeladores a - 30 °C de alto rendimiento con descongelación automática Thermo Scientific™ serie TSX constituyen una elección sostenible para el almacenamiento clínico y de laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ TSX5030FV
9271.12 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24069" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Los congeladores a - 30 °C de alto rendimiento con descongelación automática Thermo Scientific™ serie TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de productos clínicos y de laboratorio a - 30 °C. La tecnología V-drive de la serie está diseñada para proporcionar una temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
- Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
- La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
- Con un consumo de energía hasta un 50 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
- Refrigerante R290 natural y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Rango de temperatura de - 35 °C a - 15 ° C, punto de ajuste de fábrica en - 30 °C
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
- Control del microprocesador de fácil uso con alarmas y valores de seguridad ajustados
- Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
- Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
- Tirador de puerta ergonómico
- Registradores gráficos opcionales disponibles
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Congelador de gran rendimiento | |
1447 l | |
Maciza doble | |
8 | |
Microprocesador | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
28,5 x 52,5 x 58 pulg (72,4 x 133,4 x 147,3 cm) | |
37,8 in | |
96,0 cm | |
78,5 in | |
199,4 cm | |
56,5 in | |
143,5 cm | |
inalámbrico/a/s | |
Smart-Vue Compatible | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50 Hz | |
Energéticamente eficiente | |
8 |
51,1 pies cúb. | |
De - 35 ° a - 15 °C (- 30 °C) | |
2 | |
UL, cUL, CE | |
Serie TSX | |
Automático | |
37,9 x 56,5 x 78,5 pulg (96,2 x 143,5 x 199,4 cm) | |
28,5 in | |
72,4 cm | |
58 in | |
147,3 cm | |
52,5 in | |
133,4 cm | |
Opcional | |
15 A (CB) | |
230 V | |
50/60 Hz | |
R290 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Promoción exclusiva en equipos e instrumentos
Aproveche nuestra oferta por tiempo limitado de equipos e instrumentos de alta calidad para mejorar sus capacidades de investigación y laboratorio.Promo Code: 24069Expires: 2025-06-30
Days
86Hours
23Minutes
9Seconds
12 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific.