Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre de la serie TSX
BIOPHARMA
Código de producto. p-6956022 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
CEE 7/7
Requisitos eléctricos:
208-230 V, 50 Hz
Modelo de puerta:
Vidrio
Vidrio doble
Capacidad (imperial):
11,5 pies cúb.
23 pies cúbicos
29,2 pies cúb.
51,1 pies cúb.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Requisitos eléctricos Modelo de puerta Capacidad (imperial) unitSize
16307181 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Vidrio 11,5 pies cúb. cada uno
16377181 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Vidrio 29,2 pies cúb. cada uno
15903620 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Vidrio doble 51,1 pies cúb. cada uno
15608416 CEE 7/7 208-230 V, 50 Hz Vidrio 23 pies cúbicos cada uno
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16307181
Marca: Thermo Scientific™ TSX1204BV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Soluciones de refrigeración innovadoras para las necesidades sanitarias y de investigación
Los refrigeradores de alto rendimiento para bancos de sangre Thermo Scientific™ TSX están diseñados con funciones que permiten alcanzar los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de sangre completa y componentes sanguíneos. La tecnología V-drive de la serie se ha diseñado para proporcionar temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Diseñados para cumplir los estrictos requisitos establecidos por la AABB y la FDA sobre el almacenamiento de sangre completa y componentes sanguíneos
  • Almacena hasta 385 bolsas de sangre (450 ml de sangre completa); almacena hasta 770 bolsas de sangre en el refrigerador 722 l (51/2 pies cúbicos) (450 ml de sangre completa)
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 40 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerante R290 natural y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Rango de temperatura de 2 °C a 8 °C, punto de ajuste de fábrica en 4 °C
  • Prácticos cajones de acero inoxidable regulables y completamente extensibles
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registrador gráfico estándar instalado en fábrica
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Solución de monitorización inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de los refrigeradores y congeladores de laboratorio de la serie TSX. 
DeviceLink HUB™ conecta a los usuarios con sus equipos, lo que les permite recibir datos críticos del equipo de laboratorio y notificaciones de equipos en sus aplicaciones web y móviles:
  • Visualización de la temperatura
  • Temperatura ambiente
  • Notificación de alarmas y alertas
DeviceLink HUB™ está disponible en las siguientes regiones:
  • Estados Unidos y Canadá
  • 28 miembros de la Unión Europea
  • Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Refrigerador de alto rendimiento para bancos de sangre serie TSX
Tipo Refrigerador de alto rendimiento
Capacidad (imperial) 11,5 pies cúb.
Capacidad (métrico) 326 l
Temperatura (valor de referencia) 3 °-7 °C (4 °C)
Refrigerante R290
Modelo de puerta Vidrio
Cajones Acero inoxidable (cajón)
N.º de cajones 6
Aislamiento Espuma expandida con agua
Certificaciones/conformidad CE
Pantalla Microprocesador
Línea de productos Serie TSX
Descongelación Automático
Opciones de vigilancia Alarma, Registrador
Registrador de gráficos Estándar
Compatibilidad con vista inteligente Compatible con Smart-Vue
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 30,5 x 24,0 x 73,0 in (77,5 x 61,9 x 185,4 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 21,8 x 20,0 x 52,4 in (55,4 x 50,8 x 133,1 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 30,5 x 24,0 x 73,0 in (77,5 x 61,9 x 185,4 cm)
Fondo exterior (imperial) 30,5 in
Fondo interior (imperial) 21,8 in
Fondo exterior (métrico) 77,5 cm
Fondo interior (métrico) 55,4 cm
Altura exterior (imperial) 73,0 in
Altura (imperial) interior 52,4 in
Altura exterior (métrico) 185,4 cm
Altura (métrico) interior 133,1 cm
Anchura exterior (imperial) 24,0 in
Anchura (imperial) interior 20 in
Anchura exterior (métrico) 61,9 cm
Anchura (métrico) interior 50,8 cm
Amperaje 15 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 208-230 V, 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Características ecológicas Energéticamente eficiente
Peso con embalaje (imperial) 404 lb
Peso con embalaje (métrico) 183 kg
Peso (imperial) 350 lb
Peso (métrico) 159 kg
Mostrar más Mostrar menos
*Datos archivados.Basados en comparaciones entre la serie TSX y modelos anteriores de Thermo Scientific