Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de plasma de alto rendimiento serie TSX
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-6960117 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
tipo de tapón:
CEE 7/7
Capacidad (imperial):
23 pies cúbicos
29,2 pies cúb.
51,1 pies cúb.
Requisitos eléctricos:
208-230 V, 50/60 Hz
208-230 V, 50 Hz
Registrador de gráficos:
Estándar
Opcional
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15953620
Marca: Thermo Scientific™ TSX5030LV
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los congeladores de plasma de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX constituyen una elección sostenible para el almacenamiento de plasma.
Los congeladores de plasma de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX se han diseñado con funciones que permiten cumplir los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de plasma. La tecnología V-drive de la serie se ha diseñado para proporcionar temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Diseñados para cumplir los estrictos requisitos establecidos por la AABB y la FDA para el almacenamiento de plasma
  • Almacene hasta 532 cajas de plasma en el congelador de 651 l (23 pies cúbicos) (cajas de 250 ml)
  • Almacene hasta 1064 cajas de plasma en el congelador de 1447 l (51,1 pies cúbicos) (cajas de 250 ml) 
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 50 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerante R290 natural y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Rango de temperatura de - 35 °C a - 15 ° C, punto de ajuste de fábrica en - 30 °C
  • Prácticos cajones de acero inoxidable regulables y completamente extensibles
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registrador gráfico estándar instalado en fábrica
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Congelador de gran rendimiento
Capacidad (imperial) 51,1 pies cúb.
Capacidad (métrico) 1447 l
Temperatura (valor de referencia) De - 35 ° a - 15 °C (- 30 °C)
Modelo de puerta Maciza doble
No. of Doors 2
Cajones Acero inoxidable
N.º de cajones 7
Certificaciones/conformidad cUL, UL, CE, FDA, AABB SCoPE, AABB SCoPE
Pantalla Microprocesador
Línea de productos Serie TSX
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Descongelación Automático
Dimensiones interiores (F x An x Al) 28,5 x 52,5 x 58 pulg (72,4 x 133,4 x 147,3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 37,9 x 56,5 x 78,5 pulg (96,2 x 143,5 x 199,4 cm)
Fondo exterior (imperial) 37,8 in
Fondo interior (imperial) 28,5 in
Fondo exterior (métrico) 96,0 cm
Fondo interior (métrico) 72,4 cm
Altura exterior (imperial) 78,5 in
Altura (imperial) interior 58 in
Altura exterior (métrico) 199,4 cm
Altura (métrico) interior 147,3 cm
Anchura exterior (imperial) 56,5 in
Anchura (imperial) interior 52,5 in
Anchura exterior (métrico) 143,5 cm
Anchura (métrico) interior 133,4 cm
Opciones de vigilancia inalámbrico/a/s
Registrador de gráficos Estándar
Compatibilidad con vista inteligente Smart-Vue Compatible
Amperaje 15 A (CB)
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 208-230 V, 50 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Características ecológicas Energéticamente eficiente
Refrigerante R290
Admite Cajas (1064)
Capacidad de la gradilla 7