Learn More
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance Undercounter Lab Refrigerators
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Para un mejor entorno dentro y fuera: presentamos nuestro nuevo refrigerador de laboratorio bajo mesa.
5467.20€ - 5517.45€
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,5 pies cuad.
Capacidad (métrico) 156 L
No. of Doors 1
Estantes 3
Certificaciones/conformidad REACH, RoHs, UL
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo de puerta tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo de puerta tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
16669233
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
TSX505GA
Cristal único NEMA 5-15 P, más tipos globales disponibles
5467.20€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16638252
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
TSX505SA
Individual Sólido NEMA 5-15 P, más tipos globales disponibles
5517.45€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
5,5 pies cuad.
1
REACH, RoHs, UL
Botón
20,5 in
52 cm
23 in
23,6 in
60 cm
100 - 240 V 50-60 Hz
156 L
3
Automático
26 in
66 cm
31,8 in
58,4 cm
19,5 in
10 A máx./3 A estado estacionario
50/60 Hz
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance Undercounter Lab Refrigerators