Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores de Uso General de la Serie Universal TSX
Nuestros congeladores ULT garantizan confiabilidad y seguridad para sus valiosas muestras.
Marca: Thermo Scientific™ TSX40086FA
18713.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25041" para aplicar la oferta.
Descripción
TSX Universal—Over 80 years of innovation packed into the next-gen ultra-low freezer. Recognizing the impact of your work, we prioritize sample security and reliability, and our legacy of crafting state-of-the-art lab equipment means our focus remains on user-centric design. The TSX Universal heralds a new era in performance with Universal V-Drive technology, delivering tighter control and faster recovery times. Coupled with an expanded setpoint range, universal voltage, whisper-quiet operation, simplified software updates and much more, TSX Universal seamlessly adapts to your workflow. Redefining sustainability, it is ENERGY STAR† certified with a 32% efficiency improvement, ACT† labeled, and is produced in our Zero-Waste to Landfill† certified facility. TSX Universal ULT—The pinnacle of reliability, sustainability, and innovation.
Presentamos los ultracongeladores TSX Universal, el legado de 84 años de innovación en equipos de laboratorio para almacenamiento en frío. En Thermo Fisher Scientific, reconocemos el profundo impacto de su labor más allá de la ciencia, tocando vidas con avances innovadores.
Nuestros congeladores ULT aseguran fiabilidad y seguridad para sus valiosas muestras, ya que han sido diseñados meticulosamente para satisfacer diferentes necesidades en la investigación. Los ultracongeladores TSX Universal redefinen los estándares gracias a sus características de última generación. La tecnología de enfriamiento V-Drive proporciona un mejor rendimiento universal: menor variación de los picos, uniformidad, estabilidad, bajadas de temperatura más rápidas y tiempos de recuperación menores. Adaptable a todo tipo de flujos de trabajo, esta plataforma ofrece comodidad y facilidad de manejo en diversos ámbitos.
Nuestro compromiso con la fiabilidad es inquebrantable. Un análisis riguroso de la fiabilidad a largo plazo y pruebas finales del 100 % aseguran que cada unidad cumple nuestros rigurosos estándares de calidad, respaldados por una garantía líder en el sector. El diseño sostenible nos permite reducir el impacto medioambiental. Nuestros ULT cuentan con la certificación ENERGY STAR y son un 32 % más eficientes que nuestra serie TSX estándar, por lo que se ajustan a objetivos de sostenibilidad globales. La transparencia en cuanto a sostenibilidad, la participación en el etiquetado ACT y los procesos de fabricación sin generación neta de residuos resaltan nuestra dedicación. Los ultracongeladores TSX Universal se adaptan a las necesidades de sus usuarios gracias a sus innovadoras actualizaciones: voltaje universal, intervalo de valores de referencia de temperatura ampliado, tiempos de entrada más cortos y funcionamiento silencioso.
Además, el ultracongelador TSX Universal presenta propiedades de vanguardia, como una fuente de alimentación externa que asegura una integración perfecta con tecnología inteligente y unidades especializadas de productos sanitarios de clase II 510K Exempt, diseñadas a medida para cada aplicación, como por ejemplo bancos de sangre. Sobresaliendo entre la serie TSX, el ultracongelador TSX Universal destaca como una solución sólida, eficiente y adaptada al usuario. Con una trayectoria que abarca 84 años, nuestro compromiso para impulsar el avance científico se mantiene firme. Thermo Fisher Scientific: aceleramos la ciencia y el cuidado de la salud gracias a novedosas innovaciones.
*1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage. 2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance 3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.
Especificaciones
Ultracongeladores de la serie TSX Universal, capacidad para 400 cajas, 100/230 V, 50/60 Hz | |
19,4 ft³ | |
De -40 °C a 86 °C | |
0,2 °C | |
1 | |
Acero pintado resistente a los arañazos | |
Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP) | |
Acero pintado laminado en frío | |
cULus, CE, ENERGYSTAR, EPA SNAP | |
Pantalla táctil LCD | |
2 puertos de acceso posterior | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Manual | |
No disponible | |
28,3 x 23,1 x 51,2 in (71,9 x 58,8 x 130,1 cm) | |
28,3 in | |
71,9 cm | |
Puertas con llave de seguridad estándar, candado de asa, seguridad en el valor de referencia de temperatura y en la configuración (acceso por tarjeta codificada NFC opcional) | |
2 modalidades, con opciones de contraseña completa o PIN | |
Compatible con Thermo Scientific™ Instrument Connect | |
8,9-4,9 A | |
100/230 V | |
50/60 Hz | |
Compresor 938W | |
Menos peligros, menos residuos, más eficiencia energética, empaquetado responsable y mayor vida útil | |
40 000 x 2 mL | |
R290 (1ª fase), mezcla R170 + R290 (2ª fase) | |
16 |
Ultracongelador, vertical | |
549 L | |
0,1 °C | |
Externa (1), interna (2) | |
13 (funcionamiento desde 20 °C a temperatura ambiente a -75 °C) min | |
Acero laminado en frío | |
Opcional en acero inoxidable | |
3 ajustables | |
Vertical | |
4 ruedas giratorias multidireccionales con frenos | |
Serie TSX Universal | |
Sí | |
4,7 | |
37,6 x 28,3 x 78 in (95,5 x 71,9 x 198,1 cm) | |
37,6 in | |
95,5 cm | |
Alarma, registrador | |
Temperatura, eventos, diagnósticos | |
CO2 o LN2 opcional | |
Salidas de accesorios integrados 5V y alimentación a través de Ethernet (POE) | |
NEMA 5-15 | |
100-230 V, 50/60 Hz | |
Individual | |
0,38 kw-h/día/ft³ (ENERGY STAR) | |
±10% | |
V-drive | |
Cajas de 2 in (400) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora