Learn More
Gosselin™ Cierres de tubos
Aptos para diferentes usos de tubos y aplicaciones. Los tapones para tubos Gosselin™ están disponibles en estilos de tapón recto, con aletas, con faldón o de rosca y se han fabricado con plástico de polietileno.
Marca: Gosselin™ B185-12
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Todos los tapones cuentan con estrías verticales para facilitar el agarre
- Protegidos con una bolsa exterior de polietileno para evitar la contaminación por partículas
Especificaciones
Tapón recto | |
Rojo | |
Gradilla o centrífuga |
LDPE | |
1000/bolsa |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Gosselin™ Cierres de tubos > Tapón recto; para tubos de 18,5mm; rojo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido