Learn More
BOLA Tube Fittings, Elbow
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tube fitting elbow-shaped made of PTFE, two connections with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE.
- Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | White |
| Flexibility | Rigid |