Learn More
Nabertherm™ Horno tubular con controlador B410
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Anchura (métrico):
434 mm
670 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseño estándar de zona única
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Cinco programas y cuatro segmentos
- Reloj de tiempo real y tubo automático
- Pantalla blanca/azul sin formato para mensajes de estado en texto claro
- Entrada de datos a través de la rueda táctil y los botones
- Botón de salto para salto segmentado
- Entrada de programa en pasos de 1 °C o 1 minuto
- Contador de horas de funcionamiento y hora de inicio configurable
- Interfaz opcional para el software VCD
Especificaciones
Especificaciones
| Zona calentada | 500 mm |
| Temperatura (métrico) | 1300 °C |
| Tipo | Horno tubular compacto |
| Pantalla | Pantalla LC azul/blanca, plana |
| Incluye | Controlador modelo B410 |
| Material | Acero inoxidable |
| Anchura (métrico) | 670 mm |
| Altura (métrico) | 508 mm |
| Fondo (métrico) | 340 mm |
| Diámetro del tubo de proceso (métrico) | 50 mm |
| Mostrar más |