Learn More
Nabertherm™ Horno tubular con controlador B410
Código de producto. p-6960035 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Anchura (métrico):
434 mm
670 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15436582
Marca: Nabertherm™ R151B2AN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos hornos tubulares compactos para una variedad de aplicaciones universales. El horno tubular con controladores B410 Nabertherm™ está equipado con un tubo de trabajo estándar de cerámica C 530 y dos conectores de fibra para una relación precio-rendimiento inmejorable.
  • Diseño estándar de zona única
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Controlador B410
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
  • Cinco programas y cuatro segmentos
  • Reloj de tiempo real y tubo automático
  • Pantalla blanca/azul sin formato para mensajes de estado en texto claro
  • Entrada de datos a través de la rueda táctil y los botones
  • Botón de salto para salto segmentado
  • Entrada de programa en pasos de 1 °C o 1 minuto
  • Contador de horas de funcionamiento y hora de inicio configurable
  • Interfaz opcional para el software VCD
Especificaciones
Zona calentada 250 mm
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno tubular compacto
Pantalla Pantalla LC azul/blanca, plana
Incluye Controlador modelo B410
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 434 mm
Altura (métrico) 508 mm
Fondo (métrico) 340 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 50 mm
Peso con embalaje (métrico) 22 kg