Learn More
Benchmark Scientific™ Tube Holder for Benchmark Roto-Therm
This tube holder is for use with the Benchmark Roto-Therm Series.
62.40€ - 76.90€
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad de tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad de tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
17954392
Ver documentos
Benchmark Scientific™
R2020-0507
5 x 5 to 7 mL Tubes
76.90€
paquete de 2
17974392
Ver documentos
Benchmark Scientific™
R2020-500
6 x 50 mL Tubes
62.40€
cada uno
17904432
Ver documentos
Benchmark Scientific™
R2020-1520
11 x 1.5 to 2.0 mL Tubes
76.90€
paquete de 2
17964392
Ver documentos
Benchmark Scientific™
R2020-150
4 x 10 mL Tubes
76.90€
paquete de 2
Descripción
Descripción
  • Vertical or horizontal positioning
  • For use with Roto-Therm Series Incubated Rotators
  • Videos