Learn More
Labconco™ Soportes de tubos para frascos Fast-Freeze™ y Lyph-Lock™
Mantiene los tubos en posición vertical para liofilizar.
336.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Frascos Fast-Freeze™ de 900 ml o más grandes |
Incluye | Soporte para tubos de acero inoxidable |
Diámetro (imperial) | 3,25 in |
Altura (imperial) | 6,7 in |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15629900
|
Labconco™
7379400 |
Tubos de 17 mm x 120 mm |
336.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15807456
|
Labconco™
7379500 |
Tubos de 30 mm x 115 mm |
336.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Mantiene los tubos en posición vertical para liofilizar.
Soporte para tubos, 17 mm x 120 mm- Admite hasta 9 tubos de 17 mm x 120 mm cada uno (15 ml)
- Se ajusta dentro de un matraz de 900 ml o más grande
- Fabricada de acero inoxidable
- Mantiene los tubos en posición vertical (tubos y material de vidrio no incluidos)
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Soporte para tubos de acero inoxidable | |
6,7 in |
Frascos Fast-Freeze™ de 900 ml o más grandes | |
3,25 in | |
0,5 lb |