Learn More
Thermo Scientific™ Tubo de pc
Tubo de pc
Marca:  Thermo Scientific™ 45237
747.07 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12068508
  • 787.92€ / paquete de 100
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Pared de policarbonato de 1 ml de grosor, caja de 100
  • Tubo de pc
  • 1 mL
  • 100/paq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubo
1 mL
150.000 rpm
34 mm
Rotor S150-AT SKU n.º 45582, S140-AT SKU n.º 45978, rotor A120-AT2 SKU n.º 45583, rotor S55-S SKU n.º 45594
1.048.684 x g
11 mm
100/paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubo de pc > 1 mL