Learn More
Cole-Parmer™ Rack para tubos
Descripción
- Dispone de una amplia variedad de gradillas de accesorio de acero inoxidable para admitir tubos de muestras de 1,5 ml, 15 ml y 50 ml.
- El ángulo de los tubos se puede ajustar hasta 30 °C.
- Las gradillas de accesorio se mantienen fijas en la plataforma giratoria mediante un sistema Magnalock pendiente de patente, lo que permite un acoplamiento y desacoplamiento rápidos sin herramientas.
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz, 300 W |
| Tensión | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de más de 5 °C a 60 °C |
| Admite | 25 tubos |
| Capacidad de tubos | 15 mL |
| Tipo de producto | Gradilla de tubos |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fondo (imperial) | 18.7 in. |
| Fondo (métrico) | 474 mm |
| Altura (imperial) | 20.6 in. |
| Mostrar más |