Learn More
Cole-Parmer™ Rack para tubos
Código de producto. 10784337
Click to view available options
Admite:
12 tubos
16 tubos de 30 mL
25 tubos
64 tubos de 1,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10784337
Marca: Cole-Parmer™ 7952098
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tube Rack for microtubes.
  • Dispone de una amplia variedad de gradillas de accesorio de acero inoxidable para admitir tubos de muestras de 1,5 ml, 15 ml y 50 ml.
  • El ángulo de los tubos se puede ajustar hasta 30 °C.
  • Las gradillas de accesorio se mantienen fijas en la plataforma giratoria mediante un sistema Magnalock pendiente de patente, lo que permite un acoplamiento y desacoplamiento rápidos sin herramientas.
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 300 W
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de más de 5 °C a 60 °C
Admite 12 tubos
Capacidad de tubos 50 mL
Tipo de producto Gradilla de tubos
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 18.7 in.
Fondo (métrico) 474 mm
Altura (imperial) 20.6 in.
Altura (métrico) 522 mm
Peso (imperial) 66.1 lb.
Peso (métrico) 30 kg
Para utilizar con (equipo) Incubador agitador orbital Stuart™
N.º de posiciones 12
Cantidad de embalaje 1 unidad