Learn More
Thermo Scientific™ Agitador rotativo de tubos
Código de producto. 15238854 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
Tapón US
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
15238854 Conjunto de cables con distintos tapones cada uno
15228854 Tapón US cada uno
2 options
Código de producto. 15238854
Marca: Thermo Scientific™ 88881002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aumente la eficiencia de su laboratorio con nuestro rotador de tubos con velocidad variable, que incluye un diseño flexible y una sencilla pantalla que le ayudarán a aumentar la flexibilidad y la eficacia.
Aumente la eficiencia de su laboratorio con el agitador rotativo/girador de tubos Thermo Scientific™ con velocidad variable.' Un diseño flexible y compacto y la sencilla pantalla le ayudarán a aumentar la flexibilidad y la eficacia.
  • Brazos giratorios intercambiables con capacidad para diferentes tamaños de tubo para lograr una flexibilidad máxima. Las palas tienen un rango de configuración de 0 a 90 grados.
  • Consiga una mezcla más eficaz con el modo «oscilación». La oscilación se produce cada 40 grados en el ciclo rotatorio.
  • Tamaño reducido
  • Sencillez plug-and-play
  • Motor sin mantenimiento y funcionamiento silencioso
Garantía
Garantía de dos años.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 10 rpm a 40 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Vataje 6 W
Admite Combinación de 4 palas de:
7 tubos 10 a 15 ml
7 tubos de 5 a 7 ml
15 tubos de 1,5 a 2 ml
21 tubos de 0,5 a 0,8 ml
Una pala de 6 tubos de 50 ml
Tipo de producto Rotador
Certificaciones/conformidad CE, cCSAus
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos tapones
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 195 mm
Altura (imperial) 7,7 in
Altura (métrico) 195 mm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 154 mm
Anchura (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 225 mm
Peso con embalaje (imperial) 2,65 lb
Peso con embalaje (métrico) 1,2 kg
Modelo Rotador, girador de tubos
Incluye Dos palas de 10/15 ml (88881005)
Dos palas de 5/7 ml (88881006)
Dos palas de 1,5/2 ml (88881007)
Una pala de 50 ml (88881009)
Las palas también se pueden comprar como accesorios en las cantidades indicadas más arriba
Garantía y oferta de servicio 2 años
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.