Learn More
UVP Tubo de repuesto para estación de trabajo de PCR UV/UV2
Click to view available options
Vataje:
15 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adecuado para estaciones de trabajo de PCR UV/UV2
- Luz blanca de 15 W
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de luz | UV |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 15 W |
| Color | Blanco |
| Requisitos eléctricos | 15 W, 230 V, 50 Hz |
| Para utilizar con (equipo) | Estación de trabajo de PCR UV/UV2 |
| Hertz | 50Hz |
| Longitud (métrico) | 457 mm |