missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tuberin/TSC2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 68380-1-IG-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Tuberin/TSC2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human Tuberin/TSC2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Tuberin/TSC2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Especificaciones
| Tuberin/TSC2 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| FLJ43106; LAM; TSC4 | |
| Peptide | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 200 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| 1A10B2 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 7249 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido