Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Glass Test Tube. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
73.00€
Especificaciones
Color del tapón | Black |
---|---|
Material del cierre | Polypropelene |
Color | Clear |
Material | Borosilicate Glass |
Forma | Cylindrical |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30274336
|
Grant Instruments
DEN TUBE 16 |
15 mL |
73.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30274381
|
Grant Instruments
DEN TUBE 18 |
18 mL |
73.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Glass Test Tubes
- 100 pcs/box
- For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
- Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
Especificaciones
Black | |
Clear | |
Cylindrical | |
DEN-1, DEN-1B, DEN-600 | |
No | |
Non-sterile | |
No | |
Screw Cap | |
0.2 mm | |
3.94 in. |
Polypropelene | |
Borosilicate Glass | |
Reusable | |
100/Pk. | |
15.5 mm | |
Autoclavable | |
100 mm | |
Reusable Glass Tube | |
Round |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Grant Instruments Tubes for Densitometer