Learn More
Thermo Scientific™ Tubos y tapas abovedadas, tiras de 8
Optimice la PCR y qPCR con estos tubos en tiras de 0,2 ml, disponibles como ocho tubos por tira en varios colores o 12 tubos por tira.
195.00€ - 338.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
Color Natural
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Volumen (métrico) 0,25 mL
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Tipo de producto Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Tipo de producto Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10249393
Ver documentos
Thermo Scientific™
AB0266
Natural Tubo de 8 tiras 250 tiras
338.00€
paquete de 250
10475353
Ver documentos
Thermo Scientific™
AB0451
Natural Tubo de 8 tiras 10 paquetes de 12 tiras
195.00€
paquete de 120
Descripción
Descripción
Los tubos en tiras de 0,2 ml son compatibles con los bloques estándar de termociclador de 0,2 ml. Están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR.
Hay varias opciones de tapones disponibles, incluido un tapón ultra transparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml.
Características destacadas
  • Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml, ocho tubos por tira de 0,25 ml de capacidad máxima del tubo cuando está cerrado
  • Sellable con tiras de tapones planos y abovedados
  • Opciones de tapón ultratransparente disponibles para su uso en ensayos de qPCR
Aplicaciones
  • PCR
  • qPRC
  • PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas
0,2 mL
Termocicladores
Estándar
96
Natural
0,25 mL
Polipropileno
Tapones abovedados
Tubo de 8 tiras
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos y tapas abovedadas, tiras de 8