missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ S3™ B-44-4X IB
Description
- Admite cuatro veces la presión de los tubos no reforzados
- El calibre liso y no poroso resiste el atrapamiento de partículas
- La pared transparente permite la visualización del caudal
- Se conecta fácilmente a los accesorios sanitarios ReSeal™
- No contiene BPA de ftalatos
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | FDA, 3-A, NSF |
| Diámetro interior (métrico) | 19,05 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 25,40 mm |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de alimentos y bebidas |
| Color | Transparente |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?