Descripción
Utilice este cortador de tubos para aplicaciones generales de corte de tubos. El cortador de tubos de sobremesa Cole-Parmer™ es ideal para su uso en laboratorios. La cuchilla de acero realiza cortes en ángulo recto en tubos de plástico con DE de 1,5 a 1,58 cm (1/16 a 5/8 pulg).
Hace cortes limpios y rectos
- Cortador portátil de bolsillo
- Corta tubos flexibles con DO de 1,6 mm a 19 mm (0,06 a 0,75 pulgadas)
- La mordaza tiene una pequeña carga por resorte y se mantendrá cerrada por seguridad mientras no se use
- Cuchilla de acero endurecido reemplazable
- Longitud: 7,6 cm (3 pulgadas)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,06/0,75 pulg., De 1,6 mm a 19 mm |
| Longitud global (imperial) | 3 in |
| Longitud global (métrico) | 7,6 cm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Flexibility | Los tubos |
| Tipo de producto | Cortador de tubos |