Learn More
Masterflex™ Tubos de precisión L/S™, PharMed™ BPT
Utilice estos tubos para trabajo con cultivos celulares y de tejidos y aplicaciones farmacéuticas. Los tubos de precisión Masterflex™ L/S™, PharMed™ BPT, resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales. Los tubos son termosellables, soldables y moldeables. Aptos para muestras sensibles a la luz.
Marca: Masterflex™ 06508-17
Descripción
Utilice estos tubos para trabajos con cultivos celulares y de tejidos y para aplicaciones farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión PharMed™ BPT L/S™ resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales. Los tubos son termosellables, soldables y moldeables. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
Los tubos de bomba Masterflex™ L/S™ se han fabricado para tolerancias de precisión extremadamente elevadas que se corresponden con nuestros cabezales de bomba L/S™, con la consiguiente garantía de una larga vida útil de los tubos y un caudal preciso y repetible. Nuestro tubo para bomba se ha sometido a pruebas en fábrica, así como a inspecciones ópticas para ofrecer el mejor rendimiento de su bomba peristáltica.
- Aplicaciones: Trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
- Características: No tóxicos; no hemolíticos; permeabilidad extremadamente baja; resisten ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites animales y vegetales; termosellables, soldables y moldeables. Beige opaco.
- Certificaciones: Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y EP. Los tubos se fabrican conforme a GMP.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
6,4 mm | |
25 pies | |
Para trabajos de cultivo celular y de tejidos y usos farmacéuticos, también recomendable para muestras sensibles a la luz | |
1 unidad | |
De 2,8 a 1700 ml/min | |
6,7 m | |
20 psi | |
132 °C |
1/4 pulg | |
PharMed BPT | |
760 cm | |
-51 °C | |
17 | |
1/4 pulg | |
Beige opaco | |
510 mm Hg | |
Tubos de bombas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
22Minutes
58Seconds
19New Offer Ahorre hasta un 92%