Learn More
Masterflex™ Juego de tubos de PTFE Masterflex™
Diseñados para su uso con cabezal de bomba de tubos de PTFE L/S™. El juego de tubos de PTFE Cole-Parmer™ es ideal para líquidos de alta pureza y disolventes orgánicos agresivos.
188.00€ - 189.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de conducción |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Longitud global (imperial) | 1,25 ft |
Longitud global (métrico) | 38 cm |
Para utilizar con | Cabezal de bomba de tubos de PTFE Masterflex L/S |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11795978
|
Masterflex™
77390-50 |
De 0,06 a 17 ml/min |
188.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705988
|
Masterflex™
77390-60 |
65 ml/min |
189.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los conjuntos de tubos de PTFE incluyen dos longitudes de 38 cm (15 pulg) y no se pueden reemplazar con tubos de PTFE corrientes
- Tubos de PTFE translúcidos
- Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
- Excelente resistencia a tensiones y fisuras
- Bajo coeficiente de fricción
- La resina cuenta con la aprobación de la FDA (21 CFR 177.1550); cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense 23
- Los tubos se fabrican según GMP
- Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o calor seco
Especificaciones
Tubos de conducción | |
1,25 ft | |
Cabezal de bomba de tubos de PTFE Masterflex L/S |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
38 cm |