Learn More
(+)-Tubocurarine chloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Descripción
Competitive, non-selective nicotinic acetylcholine receptor antagonist; causes skeletal muscle relaxation. Also a 5-HT3 and GABAA receptor antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (+)-Tubocurarine chloride |
CAS | 57-94-3 |
Fórmula molecular | C37H43Cl2N2O6+ |
Cantidad | 50 mg |
Sinónimo | tubocurarine chloride |
Clave InChI | GXFZCDMWGMFGFL-KKXMJGKMSA-O |
SMILES | CN1CCC2=CC(=C3C=C2C1CC4=CC=C(C=C4)OC5=C6C(CC7=CC(=C(C=C7)O)O3)[N+](CCC6=CC(=C5O)OC)(C)C)OC.Cl.Cl |
Peso molecular (g/mol) | 682.659 |
PubChem CID | 129894468 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 681.65 |