Learn More
Invitrogen™ Paquete de variedades Tubulin Tracker™
Click to view available options
Cantidad:
2 x 60 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Tubulin Tracker Green proporciona fluorescencia con un máximo de excitación de 494 nm y un máximo de emisión de 522 nm y puede detectarse con ajustes de filtro FITC/GFP estándar utilizando un microscopio de fluorescencia. Tubulin Tracker Deep Red proporciona fluorescencia con un máximo de excitación de 652 nm y un máximo de emisión de 669 nm, y puede detectarse utilizando ajustes de filtro Cy5 estándar.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene material suficiente para al menos 60 portaobjetos para Tubulin Tracker Green y Tubulin Tracker Deep Red a 1 ml/portaobjetos y 1 x de concentración de trabajo.Este kit contiene un kit de Tubulin Tracker Green (n.º de cat. T34078) y un |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | Tubulin Tracker Deep Red: 652/669, Tubulin Tracker Green: 494/522 |
| Cantidad | 2 x 60 portaobjetos |
| Línea de productos | TubulinTracker |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Tipo de etiqueta | Etiquetas UV-Vis |
| Tipo de producto | Tubulin Tracker |
| SubCellular Localization | Tubulina |