Learn More
Biochrom Filamento de bombilla de tungsteno
Lámpara halógena de tungsteno con filamento horizontal para espectrofotómetro UV/visible Ultrospec 500 pro
Marca: Biochrom 80-2022-94
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Lámpara halógena de tungsteno
- Filamento horizontal
- Para su uso con el espectrofotómetro UV/visible Ultrospec 500 pro
Especificaciones
Wire Terminal | |
Halógeno de tungsteno | |
20 W | |
Vertical |
Lámpara halógena | |
12 V | |
UV and Visible | |
Espectrofotómetro UV/visible Ultrospec™ 500 Pro |