Learn More
RETSCH Tungsten Carbide Grinding Balls
Marca: RETSCH 05.368.0068
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
bolas de molienda | |
40 mm | |
Molino de bolas planetario PM 400 | |
Carburo de tungsteno |