Learn More
Hexicarbonilo de tungsteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 175.0°C |
Nombre del producto químico o material | Tungsten hexacarbonyl |
Punto de fusión | 150.0°C |
Color | Amarillo a beige |
Forma física | Polvo cristalino fino |
Cantidad | 10 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | W(CO6) |
Fieser | 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51 |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0454556 | Certificado de análisis | 16/01/2025 | 221040100,221042500,221040500 |
A0456827 | Certificado de análisis | 06/10/2023 | 221040100,221042500,221040500 |
A0454556 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 221040100,221042500,221040500 |
A0392550 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 221040100,221042500,221040500 |
A0400125 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 221040100,221042500,221040500 |
Seguridad y manipulación
- Tungsten hexacarbonyl
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.