Learn More
Polvo de tungsteno, malla - 50 + 100, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15466915
Polvo de tungsteno, malla - 50 + 100, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466915
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 15466915
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045379.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten powder
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza ≥99%
Tamaño de malla −50+100 Mesh
Formulario Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ23K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/12/2024 Catalog Number045379.36,045379.A3,045379.22
Número de loteY21K035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/11/2024 Catalog Number045379.36,045379.A3,045379.22
Número de loteX01K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/10/2024 Catalog Number045379.36,045379.A3,045379.22
Número de loteT23K017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2024 Catalog Number045379.36,045379.A3,045379.22
Número de loteT08K034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/07/2024 Catalog Number045379.36,045379.A3,045379.22
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tungsten powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tungsten
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de tungsteno, malla - 50 + 100, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >