Learn More
Alambre de tungsteno renio, 0,25 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
97.69€ - 425.12€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tungsten Rhenium wire |
---|---|
Nombre de nota | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | W:Re; 97:3 wt% |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número MDL | MFCD02091751 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11336777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010073.G2 |
2 m |
97.69€
2 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11326777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010073.G6 |
10 m |
425.12€
10 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tungsten Rhenium wire | |
W:Re; 97:3 wt% | |
MFCD02091751 | |
≈1.9g/2m |
0.25mm (0.01 in.) dia. | |
(base metálica) | |
99.95% | |
Alambre, ≈1,9 g/2m |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes