Learn More
Tungsten Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution NH3 0.1M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 100 mL |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tungsten solution 1000 ppm
Título del producto
Tungsten Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution NH3 0.1M, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido