Learn More
Solución de metal estándar de tungsteno 1000 ppm, para ICP, solución de NH3 0,1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 500 mL |
Número MDL | 11461 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tungsten solution 1000 ppm
Título del producto
Solución de metal estándar de tungsteno 1000 ppm, para ICP, solución de NH3 0,1 M, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido