Learn More
Etóxido de tungsteno(V), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11318958
Etóxido de tungsteno(V), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318958
2 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Código de producto. 11318958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041794.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Intermedio para revestimientos de sol-gel
Tungsten(V) ethoxide is used as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26143-11-3
Fórmula molecular C10H25O5W
Peso molecular (g/mol) 409.15
Número MDL MFCD00078041
Clave InChI SRGJJDPFERQMIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tungsten v ethoxide, pentaethoxywolfram v, tungsten pentaethoxide, acmc-1cbw9, tungsten 5+ pentakis ethoxide
PubChem CID 57357833
Nombre IUPAC etanolato; tungsteno
SMILES CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten(V) ethoxide
Punto de ebullición 110°C to 115°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal W(OC2H5)5
Cantidad 2 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.15
Forma física Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ16K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Catalog Number041794.04,041794.09
Número de loteX14K008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog Number041794.04,041794.09
Número de loteW03K051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2024 Catalog Number041794.04,041794.09
Número de loteU30I002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/09/2022 Catalog Number041794.04,041794.09
Número de loteE06X003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog Number041794.04,041794.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Etóxido de tungsteno(V), Thermo Scientific Chemicals >