Learn More
Cloruro de tungsteno(VI), +99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667202 10 g Frasco de vidrio 10 g
10772485 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10667202
Marca: Thermo Scientific Acros 221430100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13283-01-7
Fórmula molecular Cl6W
Peso molecular (g/mol) 396.57
Número MDL MFCD00011463
Clave InChI KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
Nombre IUPAC hexaclorotungsteno
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 347°C
Nombre del producto químico o material Tungsten(VI) chloride
Punto de fusión 275°C
Color Azul-gris a gris
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Fórmula lineal WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.57
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tungsten(VI) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tungsten chloride