Learn More
Etóxido de tungsteno(VI), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11338958
Etóxido de tungsteno(VI), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338958
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11338958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041795.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Intermedio para revestimientos de sol-gel
Intermediate for sol-gel coatingsTungsten(VI) ethoxide is used in nano-materials, thin films, display and imaging, optics and glasses. It is also used for x-ray screen phosphors, fireproofing fabrics and in gas sensors. Also, it acts as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62571-53-3
Fórmula molecular C12H30O6W
Peso molecular (g/mol) 454.21
Número MDL MFCD00156526
Clave InChI JHZFYDXXWXXVRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tungsten vi ethoxide, tungsten vi ethoxide w/v in ethanol, acmc-20ajad, wolfram vi hexaethoxide, ethanol, tungsten 6+ salt, tungsten 6+ hexakis ethoxideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 13828235
Nombre IUPAC etanolato; tungsteno
SMILES CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten(VI) ethoxide
Punto de fusión 150°C
Color Blanco a marrón
Fórmula lineal W(OC2H5)6
Cantidad 1 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethyl acetateSoluble in ethyl acetate,hydrocarbons and esters.
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.21
Forma física Polvo/trozos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM13L007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Catalog Number041795.03,041795.06
Número de loteP15I014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number041795.03,041795.06
Número de loteC21R045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041795.03,041795.06
Número de loteS09D048 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041795.03,041795.06
Número de loteE30R050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041795.03,041795.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Etóxido de tungsteno(VI), Thermo Scientific Chemicals >