Learn More
Alambre de tungsteno, chapado en oro, 0,05 mm de diámetro, W 99,95 % (base metálica), Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
104.52€ - 545.72€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tungsten wire, gold plated |
---|---|
Nombre de nota | 0.05mm (0.002 in.) dia. |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número MDL | MFCD00011461 |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11309457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041039.G1 |
1 m |
104.52€
1 metro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11399447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041039.G5 |
5 m |
301.50€
5 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11389447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041039.G6 |
10 m |
545.72€
10 metros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tungsten wire, gold plated | |
(base metálica) | |
99.95% | |
≈0.02g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating |
0.05mm (0.002 in.) dia. | |
MFCD00011461 | |
Au 99.99% | |
Alambre, ≈0,02g/m (solo W),3-5 % de peso chapado en oro |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes