Learn More
Tunicamicina, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tunicamycin |
Tipo | Tunicamycin |
Forma física | Polvo |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 840 |
Color | Claro a blanco |
Cantidad | 10 mg |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Nombre del producto
- Tunicamycin
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P330-Enjuagarse la boca.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Tunicamycin