Learn More
WTW™ Kits de calibración Turb™
Obtenga resultados de calibración óptimos para turbidímetros portátiles Turb™ 355 Series con los kits de calibración Turb™.
Marca: WTW™ 600547
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye tejido de limpieza y anillos de indexación
- Para uso con turbidímetro portátil Turb® 355 T, 335 IR
- Turbidez de 0,02-10-1000 NTU
- Juego de calibración
Especificaciones
Turbidímetro portátil Turb 355 T, 335 IR | |
Juego de calibración | |
Tejido de limpieza y anillos de indexación | |
0,02, 10, 1000 NTU |