Learn More
WTW™ Turbidímetros portátiles Turb™ Series 355
Con una precisión de ± 2 % del valor medido o ± 0,1 NTU, estos turbidímetros portátiles son ideales para el análisis sobre el terreno.
Marca: WTW™ 600311
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Turbidímetro portátil
- Precisión de ± 2 % del valor medido o ± 0,1 NTU
- Incluye maletín de transporte, tres estándares de calibración (0,02-10-1000 NTU), dos cubetas de volumen de muestra vacías de 25 x 45 mm y 15 ml, paños de limpieza y cuatro pilas AAA
- Tipo de calibración de punto 1 a 3 automático
- Se utiliza para el análisis sobre el terreno, especialmente para todas las aplicaciones
- Resolución de 0,01 NTU de 1 a 9,99, 0,1 NTU de 10 a 99,9, 1 NTU de 100 a 1000
Especificaciones
Turbidímetro portátil | |
LCD | |
De punto 1 a 3 automático | |
15 mL | |
IP67 | |
0,01 NTU de 1 a 9,99, 0,1 NTU de 10 a 99,9, 1 NTU de 100 a 1000 | |
48 mm | |
CE, DIN 27027/ISO 7027 | |
1,22 kg |
LED | |
14 s | |
Maletín de transporte, tres estándares de calibración (0,02-10-1000 NTU), dos cubetas de volumen de muestra vacías de 25 x 45 mm y 15 ml, paños de limpieza y cuatro pilas AAA | |
Se utiliza para el análisis sobre el terreno, especialmente para todas las aplicaciones | |
± 2 % del valor medido o ± 0,1 NTU | |
70 mm | |
Cuatro micropilas (AAA) alcalinas de manganeso | |
De 0 °C a 50 °C | |
2 años |