Learn More
WTW™ Turbidímetros portátiles Turb™ Series 355
Con una precisión de ± 2 % del valor medido o ± 0,1 NTU, estos turbidímetros portátiles son ideales para el análisis sobre el terreno.
2095.00€ - 2215.00€
Especificaciones
Tipo | Turbidímetro portátil |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD |
Tiempo de respuesta | 14 s |
Incluye | Maletín de transporte, tres estándares de calibración (0,02-10-1000 NTU), dos cubetas de volumen de muestra vacías de 25 x 45 mm y 15 ml, paños de limpieza y cuatro pilas AAA |
Tamaño de muestra | 15 mL |
Código de producto | Marca | Fuente de luz | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fuente de luz | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10797704
|
WTW™
600311 |
LED |
2095.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11788414
|
WTW™
600312 |
Lámpara de tungsteno |
2215.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Turbidímetro portátil
- Precisión de ± 2 % del valor medido o ± 0,1 NTU
- Incluye maletín de transporte, 3 estándares de calibración (0,02-10-1000 NTU), 2 cubetas vacías de 25 x 45m de muestra de 15 ml de volumen, paños de limpieza y 4 pilas AAA
- Tipo de calibración de punto 1 a 3 automático
- Se utiliza para el análisis sobre el terreno, especialmente para todas las aplicaciones
- Resolución de 0,01 NTU de 1 a 9,99, 0,1 NTU de 10,0 a 99,9, 1 NTU de 100 a 1000
Especificaciones
Turbidímetro portátil | |
14 s | |
15 mL | |
IP67 | |
70 mm | |
Cuatro micropilas (AAA) alcalinas de manganeso | |
1,22 kg |
LCD | |
Maletín de transporte, tres estándares de calibración (0,02-10-1000 NTU), dos cubetas de volumen de muestra vacías de 25 x 45 mm y 15 ml, paños de limpieza y cuatro pilas AAA | |
Se utiliza para el análisis sobre el terreno, especialmente para todas las aplicaciones | |
0,01 NTU de 1 a 9,99, 0,1 NTU de 10 a 99,9, 1 NTU de 100 a 1000 | |
48 mm | |
De 0 °C a 50 °C | |
2 años |