Learn More
WTW™ Turbidímetros portátiles Turb™ Serie 430
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10298082
Change view
Click to view available options
Tipo:
Juego de campo de turbidímetro portátil
Turbidímetro portátil
Fuente de luz:
LED
Lámpara de tungsteno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Fuente de luz unitSize
10298082 Turbidímetro portátil LED cada uno
10604883 Juego de campo de turbidímetro portátil LED cada uno
10788533 Turbidímetro portátil Lámpara de tungsteno cada uno
3 options
Código de producto. 10298082
Marca: WTW™ 600320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con una precisión de 0,01 NTU o ± 2% del valor medido, estos turbidímetros portátiles son ideales para todas las aplicaciones, incluidas las pruebas de agua potable, la monitorización medioambiental, las mediciones de referencia de laboratorio y el control de procesos.
  • Turbidímetro portátil con tipo de calibración automática
  • Precisión de 0,01 NTU o ± 2 % del valor medido
  • Incluye un instrumento único con kit de KalKit transparente AMCO (0,02-10-1000 NTU), 5 viales vacíos, 4 baterías de Mignon, tejidos de limpieza óptica
  • Se utiliza para todas las aplicaciones, como análisis de agua potable, monitorización medioambiental, mediciones de referencia de laboratorio y control de procesos
  • Resolución de 0,01 de 0 a 9,99, 0,1 de 10 a 99,9, 1 de 100 a 1100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Turbidímetro portátil
Fuente de luz LED
Tipo de pantalla LCD
Tiempo de respuesta 3 s
Descripción Turbidímetro portátil de Turb™ 430 IR
Tipo de calibración Tres puntos automáticos
Incluye Instrumento único con kit de KalKit transparente AMCO (0,02-10-1000 NTU), 5 viales vacíos, 4 baterías de Mignon y tejidos de limpieza óptica. (LabStation con software de PC y batería recargable (251-301) opcionales
Tamaño de muestra 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para todas las aplicaciones, como análisis de agua potable, monitorización medioambiental, mediciones de referencia de laboratorio y control de procesos
Clasificación IP IP67
Exactitud 0,01 NTU o ± 2 % del valor medido
Resolución 0,01 de 0 a 9,99, 0,1 de 10 a 99.9, 1 de 100 a 1100
Longitud (métrico) 117 mm
Altura (métrico) 86 mm
Batería, tipo 4 AA
Certificaciones/conformidad CE, DIN 27027/ISO 7027
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Peso (métrico) 0,6 kg
Garantía 2 años