Learn More
WTW™ Turbidímetros portátiles Turb™ Serie 430
Click to view available options
Tipo:
Juego de campo de turbidímetro portátil
Turbidímetro portátil
Fuente de luz:
LED
Lámpara de tungsteno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Turbidímetro portátil con tipo de calibración automática
- Precisión de 0,01 NTU o ± 2 % del valor medido
- Incluye juego de campo Turb 430 IR según DIN ISO con accesorios: AMCO Clear KalKit (0,02-100-1000 NTU), software para PC LSdata, 4 baterías de Mignon, 5 viales vacíos, tejidos de limpieza óptica, destornillador, cable de conexión para PC RS232 AK 540 B, guía rápida
- Se utiliza para todas las aplicaciones, como análisis de agua potable, monitorización medioambiental, mediciones de referencia de laboratorio y control de procesos
- Resolución de 0,01 de 0 a 9,99, 0,1 de 10 a 99,9, 1 de 100 a 1100
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Juego de campo de turbidímetro portátil |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tiempo de respuesta | 3 s |
| Descripción | Conjunto de campo de turbidímetro portátil de Turb™ 430 IR conjunto |
| Tipo de calibración | Tres puntos automáticos |
| Incluye | Juego de campo Turb 430 IR según DIN ISO con accesorios: AMCO Clear KalKit (0,02-100-1000 NTU), software para PC LSdata, 4 baterías de Mignon, 5 viales vacíos, tejidos de limpieza óptica, destornillador, cable de conexión para PC RS232 AK 540 B, guía rápida |
| Tamaño de muestra | 20 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para todas las aplicaciones, como análisis de agua potable, monitorización medioambiental, mediciones de referencia de laboratorio y control de procesos |
| Clasificación IP | IP67 |
| Mostrar más |