Learn More
IKA™ Agitador de turbina R 1313
Código de producto. 10547541 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10547541
Marca: IKA™ 0002333100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elemento de agitador con forma de turbina que se utiliza para generar flujo axial con fuerzas de cizalla mínimas.
  • Para extraer el material que se va a mezclar desde arriba.
  • Genera flujo axial en el recipiente.
  • Peligro de lesiones mínimo cuando se entra en contacto con el recipiente.
  • Fuerzas de cizalla mínimas
  • Para velocidades de media a alta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Modelo R 1313
Diámetro (imperial) del ventilador 2,8 in
Diámetro del eje (imperial) 0,4 in
Diámetro (métrico) del ventilador 70 mm
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Mezcla a velocidades de medias a altas.
Longitud (imperial) 15,7 in
Longitud (métrico) 400 mm
Velocidad 800 rpm
Tipo Agitador de turbina