Learn More
Cowie Technology™ Barra de agitación cilíndrica de PTFE turbo con núcleo de tierras raras
Las barras de agitación cilíndricas de PTFE turbo Cowie Technology™ incluyen una variedad de tamaños útiles de barras de agitación cilíndricas turbo en un recipiente reutilizable.
Marca:  Cowie Technology™ 001.3036.RE
Código de producto. 10374209
  • 60.80€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluye 15 barras de agitación cilíndricas de tierras raras
  • Fabricado con PTFE con núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
195 x 95 x 30 mm
30 mm
195 mm
1 unidad
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
15 barras de agitación cilíndricas de tierras raras (varios tamaños)
PTFE (politetrafluoroetileno)