Learn More
Honeywell™ Sistema anticaídas con cinchas Turbolite
Código de producto. 12687383
Click to view available options
:
Diseñado para usuarios de hasta 136 kg, diseñado para usuarios de hasta 100 kg a niveles bajos
Código de producto. 12687383
Marca: Honeywell™ 1018015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Protección anticaídas asequible para la protección contra caídas a poca altura y que funciona como alternativa a las cuerdas de amortiguación de impactos.
  • El indicador de carga de red integrado identifica cuándo es necesario retirar la unidad del servicio.
  • Sistema de frenado de activación rápida pendiente de patente
  • Compacto y ligero
  • Cincha diseñada para una mayor resistencia a la abrasión y una larga vida útil (cincha de vectran/ poliéster)
  • Carcasa de nailon ligera, de alta resistencia y resistente a impactos para una máxima durabilidad.
  • El giro integrado evita la torsión.
  • No se requiere una renovación anual de la certificación de fábrica.
  • Se adapta a todas las situaciones a baja altura.
  • Se puede utilizar en un factor de caída 2 (por debajo del anillo en D trasero y no por debajo del nivel de los pies).
  • Se puede utilizar en ambos lados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría EC PPE: 3, ISO 9001/2000, certificación CE 0082/544/160/12/08/0430
Resistencia Diseñado para usuarios de hasta 136 kg, diseñado para usuarios de hasta 100 kg a niveles bajos
Peso (métrico) 0,877 kg
Longitud (métrico) Cuerda de salvamento con una capacidad de trabajo de 2 m
Material Carcasa de nailon de alto impacto, cubo de copolímero amortiguador, cincha de núcleo de Vectran, mosquetón de bayoneta de acero inoxidable