Learn More
Fryka™ Congelador para debajo de la mesa TUS
Descripción
- Aislamiento al vacío: gran espacio interior con pequeñas dimensiones externas y bajo consumo de energía
- Carcasa de acero inoxidable
- Casquillo (diámetro de 19 mm), por ejemplo, para la monitorización de la temperatura con sensores externos
- Unidad de refrigeración: bajo nivel de ruido, completamente herméticamente sellada, refrigerada por aire, poco mantenimiento
- TUS 80-100: Sistema de refrigeración en cascada de dos etapas
- Puerta espumoizada con doble cierre de puerta
- Orificios de ventilación en la parte delantera y derecha, lo que lo hace adecuado para su instalación debajo de las mesas
- Unidad de control con teclado y alarma integrada, con aislamiento galvánico, independiente de la red (señal visual y sonora, que muestra la temperatura máxima durante la interrupción, duración de la batería alrededor de 72 horas)
- Contacto libre de potencial para la conexión a un sistema de alarma externo
- Salida de 100 mV/K para conexión a un sistema de registro de temperatura
- Interfaz RS485
- Puerta con cierre
- Con rejillas incrustadas y cuatro carriles
- Unidad apilable, 2 unidades máximas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 L |
| Intervalo de temperatura | -80°C a -50°C |
| Modelo | Bajo Encimera, TUS 80100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios industriales y científicos |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 45 × 45 × 50 cm |
| Fondo exterior (métrico) | 73 cm |
| Altura exterior (métrico) | 75 cm |
| Anchura exterior (métrico) | 95 cm |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |