Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddell
Compre hidrómetros Twaddell cargados para un intervalo de gravedad específica de entre 24 y 48 g/ml
16.80€ - 23.65€
Especificaciones
Cantidad Paquete de 1
Tipo Hidrómetro Twaddle
Exactitud ±1Tw
Incrementos 1.0TW
Longitud (métrico) 250 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Intervalo de gravedad específica Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intervalo de gravedad específica Precio Cantidad y disponibilidad  
12849207
Ver documentos
Brannan™
63/099/9
De 24 a 48 g/ml
22.20€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12859207
Ver documentos
Brannan™
63/100/0
De 48 a 74 g/ml
23.65€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12869207
Ver documentos
Brannan™
63/100/1
74 to 102 g/mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12879207
Ver documentos
Brannan™
63/100/2
De 102 a 138 g/ml
23.65€
cada uno
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para un intervalo de Twaddell de 0 a 24 subdividido 1,0TW. 158 mm Disparo cargado, subdivisión de escala de 1,0TW, precisión de ±1,0TW, 0,5TW ±0,5TW a 60/60 °F. Calibrado a 15,6 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de 1
±1Tw
250 mm
Hidrómetro Twaddle
1.0TW