Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddle
Hidrómetros Twaddle con disparo cargado
13.55€ - 20.65€
Especificaciones
Cantidad | 1Cada una |
---|---|
Tipo | Hidrómetro Twaddle |
Incrementos | 1 g/mL |
Certificaciones/conformidad | UKAS |
Código de producto | Marca | Intervalo de Baume | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de Baume | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12839207
|
Brannan™
63/099/8 |
De 0 a 24 g/ml |
20.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12869177
|
Brannan™
10/106/0 |
De 138 a 170 g/ml |
15.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12849177
|
Brannan™
10/103/0 |
De 48 a 74 g/ml |
13.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para un intervalo de Twaddell de 0 a 24 subdividido 1,0TW. 158 mmDisparo cargado, subdivisión de escala de 1,0TW, precisión de ±1,0TW, 0,5TW ±0,5TW a 60/60 °F. Calibrado a 15,6 °C.
Especificaciones
1Cada una | |
Hidrómetro Twaddle | |
1 g/mL | |
UKAS |